Principaux documents
S992712
1,5-BIS-(4-BROMO-PHENYL)-PENTA-1,4-DIEN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Br2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
392.093
Numéro MDL:
Autres remarques