Principaux documents
S993263
3-((3,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-AMINO)-2-METHYL-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
323.354
Numéro MDL:
Autres remarques