Principaux documents
T293369
DIMETHYL 7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPT-2-ENE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
212.204
Numéro MDL:
Autres remarques