Principaux documents
T299588
(1E)-N,N-DIMETHYL-1,4-DIPHENYL-1-BUTENE-1-SULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
315.438
Numéro MDL:
Autres remarques