Principaux documents
T301477
N-[1-FURAN-2-YL-ETH-(E)-YLIDENE]-N'-(4-NITRO-PHENYL)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
245.24
Numéro MDL:
Autres remarques