Principaux documents
700091P
Avanti
dihydrolanosterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
111017
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H45D7O
CAS Number:
Poids moléculaire :
435.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141804
Nomenclature NACRES :
NA.12
Description
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriolanost-8-en-3β-ol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700091P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Dihydrolanosterol is a lanolin component present along with lanosterol and cholesterol. It constitutes as 40–50% impurity in commercial lanosterol. Dihydrolanosterol-D7 is the deuterated derivative of dihydrolanosterol.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700091P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3