Principaux documents
700224P
Avanti
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H41D3O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
435.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3 is a deuterated derivative of 3β,7α-dihydroxycholest-5-enoic acid (3β,7α-diHCA). 3β,7α-diHCA is produced in the brain and it is a constituent of the cerebro spinal fluid (CSF). It is a derivative of (25R)26-hydroxycholesterol (26-HC).
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700224P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable