Principaux documents
860721P
Avanti
Lyso iGB3-d7 (synthetic)
powder
Synonyme(s) :
Isoglobotriaosylsphingosine (d7)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H60D7NO17
CAS Number:
Poids moléculaire :
792.96
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg (860721P-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@H]2O)O)C1O
Description générale
Isoglobotriaosylsphingosine (d7) (Lyso iGB3-d7) is a deuterated derivative of Lyso iGB3. Lyso iGB3, a β-linked glycolipid, is a truncated form of iGb3.
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860721P-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable