Principaux documents
870302P
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870302P, powder
Synonyme(s) :
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol) (Sodium Salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H76O9PNa
CAS Number:
Poids moléculaire :
767.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870302P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870302P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
Clé InChI
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
Description générale
18:1 Ptd Ethylene Glycol, also known as 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol), belongs to the family of headgroup modified functionalized lipids.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870302P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3