Principaux documents
870305P
Avanti
16:0 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870305P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(ethylene glycol) (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H72O9PNa
CAS Number:
Poids moléculaire :
714.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870305P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870305P
Type de lipide
headgroup modified lipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,38H,3-34H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Clé InChI
YDTNKUACKJHTLJ-RUQJKXHKSA-M
Application
16:0 Ptd Ethylene Glycol or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(ethylene glycol), is suitable for synthesis of lipid-(succinate)-mPEG conjugate, which is used in lipid-polymer hybrid nanoparticles preparation.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870305P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3