Principaux documents
1.93239
Supelco
Sodium molybdate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MoNa2O4 · 2H2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
241.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93239.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable