Principaux documents
412511
Sigma-Aldrich
IRE1 Inhibitor II
The IRE1 Inhibitor II controls the biological activity of IRE1.
Synonyme(s) :
IRE1 Inhibitor II, 3ʹ-Formyl-4ʹ-hydroxy-5ʹ-methoxybiphenyl-3-carboxamide, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor II, Inositol-Requiring Protein 1 Inhibitor II, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor II, Inositol-Requiring Protein 1 Inhibitor II, 3ʹ-Formyl-4ʹ-hydroxy-5ʹ-methoxybiphenyl-3-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
271.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(C1=CC=CC(C2=CC(C([H])=O)=C(O)C(OC)=C2)=C1)=O
Clé InChI
CVOMLTZPVVYGAP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable