Principaux documents
529599
Sigma-Aldrich
PP1 Analog V
2,3-DMB-PP1
Synonyme(s) :
PP1 Analog V
About This Item
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable