567737
S1P4 Receptor Antagonist, CYM50358
The S1P4 Receptor Antagonist, CYM50358 controls the biological activity of S1P4 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
S1P4 Receptor Antagonist, CYM50358, CYM50358
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=CC(=C1NC(=O)C2=CC=C(O2)C3=C(C=CC(=C3)Cl)Cl)C)CN
InChI
1S/C20H18Cl2N2O2/c1-11-7-13(10-23)8-12(2)19(11)24-20(25)18-6-5-17(26-18)15-9-14(21)3-4-16(15)22/h3-9H,10,23H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
QWJOPXDAQCDRRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3