Principaux documents
PHL83488
Corylifol A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Corylinin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H26O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
390.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc(c(cc3)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)=O)ccc(c2)O
Clé InChI
ZBHUUXLHDOUMKM-REZTVBANSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable