PHR2272
4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14ClN5O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
271.70
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Famille d'API
penciclovir
Conditionnement
pkg of 100MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable