Principaux documents
PHR3893
Mometasone Furoate Impurity F
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H28Cl2O7
Poids moléculaire :
535.41
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
mometasone
Conditionnement
pkg of 30MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable