Principaux documents
C238
Sigma-Aldrich
S(−)-Cyanopindolol hemifumarate salt
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1H-indole-2-carbonitrile hemifumarate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H21N3O2 · 0.5 C4H4O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
345.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −13.0°, c = 0.215 in methanol(lit.)
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]c(cc12)C#N.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc3cccc4[nH]c(cc34)C#N
InChI
1S/2C16H21N3O2.C4H4O4/c2*1-16(2,3)18-9-12(20)10-21-15-6-4-5-14-13(15)7-11(8-17)19-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,18-20H,9-10H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/t2*12-;/m00./s1
Clé InChI
ZSBITJKBOWVCCI-SODPCTSLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT1A/1B serotonin receptor antagonist; β3-adrenoceptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable