MilliporeSigma
Passer à
EHU143181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNOT8
S604674-250MG
209,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S604674-250MG
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGTGAAGTGTGGGCCAGTAATCTAGAAGAAGAGATGAGGAAGATCCGAGAAATCGTGCTCAGTTACAGTTATATTGCCATGGACACAGAATTTCCAGGTGTTGTGGTGCGACCAATTGGTGAATTTCGTAGTTCCATAGATTACCAATATCAGCTTCTGCGGTGCAATGTTGACCTTTTAAAAATTATCCAGCTGGGCCTTACATTCACAAATGAGAAGGGAGAGTATCCTTCTGGAATCAATACTTGGCAGTTCAATTTCAAATTTAACCTTACAGAGGACATGTACTCCCAGGATTCCATAGATCTCCTTGCTAACTCAGGACTACAGTTTCAGAAGCATGAAGAGGAAGGGATTGACACACTGCACTTTGCAGAGCTGCTTATGACATCAGGAGTGGTTCTCTGTGACAATGTCAAATGGCTTTCATTTCATAGTGGCTATGATTTTGGCTATATGGTAAAGTTGCTTACAGATTCTCGTTTGCCAGAAG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU017571EHU072681EHU102221
Gene Information
human ... CNOT8(9337), CNOT8(9337)
Gene Information
human ... CNOT6(57472), CNOT6(57472)
Gene Information
human ... CNOT1(23019), CNOT1(23019)
Gene Information
human ... DCLRE1A(9937), DCLRE1A(9937)
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGTGTGGGCCAGTAATCTAGAAGAAGAGATGAGGAAGATCCGAGAAATCGTGCTCAGTTACAGTTATATTGCCATGGACACAGAATTTCCAGGTGTTGTGGTGCGACCAATTGGTGAATTTCGTAGTTCCATAGATTACCAATATCAGCTTCTGCGGTGCAATGTTGACCTTTTAAAAATTATCCAGCTGGGCCTTACATTCACAAATGAGAAGGGAGAGTATCCTTCTGGAATCAATACTTGGCAGTTCAATTTCAAATTTAACCTTACAGAGGACATGTACTCCCAGGATTCCATAGATCTCCTTGCTAACTCAGGACTACAGTTTCAGAAGCATGAAGAGGAAGGGATTGACACACTGCACTTTGCAGAGCTGCTTATGACATCAGGAGTGGTTCTCTGTGACAATGTCAAATGGCTTTCATTTCATAGTGGCTATGATTTTGGCTATATGGTAAAGTTGCTTACAGATTCTCGTTTGCCAGAAG
esiRNA cDNA target sequence
GCAAATTCTGAGGGGTCTGAAGCTATGCTGAACAGAGTCATGACAAAAGATAACATTGGGGTTGCAGTACTGCTAGAACTTCGGAAGGAATCGATTGAAATGCCGTCCGGAAAGCCACATCTTGGAACAGAAAAACAACTTATTCTTGTGGCTAACGCCCACATGCATTGGGACCCTGAATACTCTGATGTGAAGTTGGTACAAACTATGATGTTCCTCTCAGAAGTGAAGAACATTATTGATAAAGCCTCTCGCAACCTCAAATCCAGTGTTTTGGGAGAATTTGGAACTATTCCACTTGTGTTATGTGCAGATCTTAATTCTTTGCCAGACTCTGGTGTTGTAGAATATTTGAGCACAGGTGGAGTAGAAACAAATCACAAAGACTTTAAGGAGTTGAGGTATAATGAAAGTCTCACAAACTTCAGCTGTCATGGGAAGAATGGAACCACCAATGGAAGGATCACTCATGGTTTCAAGTTACAGAGTGCCTATGAGAGTGGCC
esiRNA cDNA target sequence
CAGAGGCAAACCAGCACTTTAGTAAAGAGATAGATGATGAAGCAAACAGCTATTTCCAGCGAATATATAATCATCCACCACATCCAACCATGTCTGTTGATGAGGTATTAGAAATGCTGCAGAGATTTAAAGACTCTACTATAAAGAGGGAACGAGAAGTATTTAACTGTATGCTAAGGAACTTGTTTGAAGAATATCGTTTTTTTCCCCAGTATCCTGATAAAGAGTTACATATAACAGCCTGCCTATTTGGTGGTATAATTGAGAAAGGACTGGTCACTTACATGGCACTAGGTCTGGCTCTACGATATGTTCTTGAAGCCTTACGCAAGCCTTTTGGATCCAAAATGTATTATTTCGGGATTGCTGCACTAGATAGATTTAAAAACAGATTGAAGGACTATCCCCA
esiRNA cDNA target sequence
CTTTGTCCAGGGACTGTGGTTGGATTTATGAATTATTTGGACGGTTGTCCACTTGAAAGAACTGACAGTAGCTTCATAACAATGTTACAAATCTCGTTCTAAGATTAAGCTGTTGAACCTATATTTGCCATTAGCGCTTAATTTTTGAAGTATTATTTTTATGAATCAAGCCCTGGAAAAGGACAAGATATTTGAATGAAATAGCACCCATAATGGAGAACTTCACAGTTGCTACTCCTGTGATAGGTTTATCTTAGTTTCATTGTGGTATAAATGGAATAGCAGGTGTTGTCAGGTACAAGGTTTGTAGCTTGCCAATATGTTCATTACCAACACTGCAGATTCCCATTGAGTTGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000155508
Ensembl | human accession no.
ENSG00000113300
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125107
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198924
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Description générale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kai-Hui Sun et al.
Journal of neurochemistry, 118(5), 902-914 (2011-06-15)
Cyclin dependent kinase-5 (Cdk5) activity is deregulated in Alzheimer's disease (AD) and contributes to all three hallmarks: neurotoxic β-amyloid formation, neurofibrillary tangles, and neuronal death. However, the mechanism leading to Cdk5 deregulation remains controversial. Cdk5 deregulation in AD is usually
Yusuke Yamamoto et al.
Oncology reports, 30(4), 1687-1694 (2013-07-12)
Glutathione S-transferases (GSTs) have been reported to be activated in several types of cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The aim of the present study was to investigate whether GSTP1 protein expression is a useful predictor of the clinical
D Pellacani et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 761-773 (2014-01-28)
Prostate cancer (CaP) is mostly composed of luminal-like differentiated cells, but contains a small subpopulation of basal cells (including stem-like cells), which can proliferate and differentiate into luminal-like cells. In cancers, CpG island hypermethylation has been associated with gene downregulation
Ko Omura et al.
The Journal of toxicological sciences, 39(5), 785-794 (2014-09-23)
We previously reported a toxicogenomics-based prediction model for hepatocarcinogens in which the expression patterns of signature genes following repeated doses of either genotoxic or non genotoxic compounds were similar. Based on the results of our prediction model, we hypothesized that
Nicole C McKnight et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004626-e1004626 (2014-10-03)
Deficiency of autophagy protein beclin 1 is implicated in tumorigenesis and neurodegenerative diseases, but the molecular mechanism remains elusive. Previous studies showed that Beclin 1 coordinates the assembly of multiple VPS34 complexes whose distinct phosphatidylinositol 3-kinase III (PI3K-III) lipid kinase