Principaux documents
M4505
Sigma-Aldrich
Motilin porcine
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C120H188N34O35S
CAS Number:
Poids moléculaire :
2699.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C120H188N34O35S/c1-9-64(6)97(152-114(184)86-31-22-53-154(86)117(187)96(63(4)5)151-99(169)70(123)56-66-23-12-10-13-24-66)115(185)150-84(57-67-25-14-11-15-26-67)113(183)153-98(65(7)155)116(186)149-83(58-68-32-34-69(156)35-33-68)101(171)135-60-91(161)136-75(39-45-93(163)164)105(175)147-82(55-62(2)3)111(181)145-77(37-43-88(125)158)106(176)140-73(29-20-51-132-119(128)129)103(173)146-80(48-54-190-8)110(180)142-76(36-42-87(124)157)107(177)144-79(41-47-95(167)168)108(178)139-72(28-17-19-50-122)102(172)143-78(40-46-94(165)166)109(179)141-74(30-21-52-133-120(130)131)104(174)148-85(59-90(127)160)112(182)138-71(27-16-18-49-121)100(170)134-61-92(162)137-81(118(188)189)38-44-89(126)159/h10-15,23-26,32-35,62-65,70-86,96-98,155-156H,9,16-22,27-31,36-61,121-123H2,1-8H3,(H2,124,157)(H2,125,158)(H2,126,159)(H2,127,160)(H,134,170)(H,135,171)(H,136,161)(H,137,162)(H,138,182)(H,139,178)(H,140,176)(H,141,179)(H,142,180)(H,143,172)(H,144,177)(H,145,181)(H,146,173)(H,147,175)(H,148,174)(H,149,186)(H,150,185)(H,151,169)(H,152,184)(H,153,183)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,188,189)(H4,128,129,132)(H4,130,131,133)/t64-,65+,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,96-,97-,98-/m0/s1
Clé InChI
LVRVABPNVHYXRT-BQWXUCBYSA-N
Informations sur le gène
pig ... MLN(397466)
Amino Acid Sequence
Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Met-Gln-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable