Principaux documents
PZ0355
Sigma-Aldrich
PF-05085727
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(1-Azetidinyl)-1-methyl-3-[1-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-(Azetidin-1-yl)-1-methyl-3-(1-methyl-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18F3N7
CAS Number:
Poids moléculaire :
413.40
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN(N=C1)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1C3=NN(C)C4=C3C(N5CCC5)=NC=N4
Clé InChI
SHAVEYUXRBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-05085727 is a potent inhibitor against cGMP-dependent phosphodiesterase PDE2 (PDE2A; IC50 = 2.3 nM) with >500-fold selectivity over other PDEs. Its 3-[(18)F]fluoroazetidinyl derivative ([(18)F]PF-05270430) has been successfully applied via i.v. injection as a brain-permeant probe for imaging brain PDE2 in live cynomolgus monkeys by positron emission tomography (PET).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable