Principaux documents
S1562
Sigma-Aldrich
Anti-SSeCKS antibody produced in sheep
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mL
western blot (chemiluminescent): 2-5 μg/mL using an extract of rat aortic smooth muscle
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Akap12(83425)
Immunogène
rat SSeCKS.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 0.08% sodium azide