SAB4702109
Monoclonal Anti-CD41/CD61 (PAC-1 epitope) FITC produced in mouse
Synonyme(s) :
GP3A, GPIIb, GPalpha IIb, GT, Integrin alpha-Iib, platelet GPIIIa, platelet GPIIb
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
FITC conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAC-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgMκ
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable