SAB5702134
Anti-Eph receptor B3 (EPHB3) Antibody, clone 8H9P4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EPHB3, EK2, ETK2, HEK2, TYRO6, EPH receptor B3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8H9P4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SELAWTSHPESGWEEVSGYDEAMNPIRTYQVCNVRESSQNNWLRTGFIWRRDVQRVYVELKFTVRDCNSIPNIPGSCKETFNLFYYEADSDVASASSPFWM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Eph receptor B3(2049)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1