SML1369
Tesaglitazar
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(αS)-α-Ethoxy-4-[2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]ethoxy]-benzenepropanoic acid, (S)-2-Ethoxy-3-[4-[2-(4-methanesulfonyloxyphenyl)ethoxy]phenyl]propanoic acid, AR-H 039242, AZ 242, AZ-242, Tesaglitizar
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=S(OC1=CC=C(CCOC2=CC=C(C[C@H](OCC)C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C20H24O7S/c1-3-25-19(20(21)22)14-16-6-8-17(9-7-16)26-13-12-15-4-10-18(11-5-15)27-28(2,23)24/h4-11,19H,3,12-14H2,1-2H3,(H,21,22)/t19-/m0/s1
Clé InChI
CXGTZJYQWSUFET-IBGZPJMESA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465), PPARG(5468)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable