Principaux documents
SML3027
Sigma-Aldrich
FMF-04-159-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-N-(1-((3-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)phenyl)sulfonyl)piperidin-4-yl)-4-(2,4,6-trichlorobenzamido)-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H30Cl3N7O5S
CAS Number:
Poids moléculaire :
683.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=NNC=C1NC(C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=O)NC3CCN(S(=O)(C4=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C4)=O)CC3
Clé InChI
HZPYSAHDRSBARR-QPJJXVBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
FMF-04-159-2 is a specific and potent covalent inhibitor Cyclin-dependent kinase 14 (CDK14) in cells that targets CDK14 at C218. FMF-04-159-2 reversibly inhibits CDK2, CDK10, and other TAIRE kinases (CDK15, CDK16, CDK17, and CDK18) with comparable potency to each other. It exhibits mild antiproliferative effects.
specific and potent covalent inhibitor CDK14 in cells that targets CDK14 at C218
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable