Principaux documents
SML3081
Sigma-Aldrich
AG14361
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]-5,6-dihydroimidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-7(4H)-one, AG 14361, AG-14361
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H20N4O
CAS Number:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C3C(N=C(N3CCN1)C4=CC=C(C=C4)CN(C)C)=CC=C2
InChI
1S/C19H20N4O/c1-22(2)12-13-6-8-14(9-7-13)18-21-16-5-3-4-15-17(16)23(18)11-10-20-19(15)24/h3-9H,10-12H2,1-2H3,(H,20,24)
Clé InChI
SEKJSSBJKFLZIT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AG14361 is a potent oly(ADP-ribose) polymerase-1 inhibitor (human PARP-1 Ki = 5.8 nM) that suppresses 25 μM MNNG-induced PARP-1 activity (NAD+ depletion = 70% without vs.12% with 0.4 μM AG14361; 87% reduced ADP-ribose polymer induction with 0.4 μM AG14361) and greatly amplifies temozolomide and topotecan cytotoxicity (2.2- and 2.0-fold lower IG50, respectively, with 0.4 μM AG14361) in A549 cultures. AG14361 is shown to selectively kill BRCA2-deficient cells over BRCA2-expressing cells both in cultures (1-10 μM) and in mice in vivo (25 mg/10 mL/kg/d ip).
Potent poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitor in vitro and in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable