SML3184
Santacruzamate A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CAY 10683, CAY-10683, CAY10683, N-[4-Oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]butyl]carbamic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCNC(OCC)=O)NCCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-2-20-15(19)17-11-6-9-14(18)16-12-10-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8H,2,6,9-12H2,1H3,(H,16,18)(H,17,19)
Clé InChI
HTOYBIILVCHURC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable