Principaux documents
SML3299
Sigma-Aldrich
S-Ketorolac
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Ketorolac, (1S)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, (S)-Ketorolac
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
255.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -165 to -185°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)[C@H](CC1)C(=O)O
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clé InChI
OZWKMVRBQXNZKK-NSHDSACASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
S-Ketorolac is an active enantiomer of nonsteroidal anti-inflammatory drug Ketorolac. S-Ketorolac is a selective and potent cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) inhibitor which exhibits anti-inflammatory activities. It is significantly more potent than non-selective COX inhibitors indomethacin or diclofenac.
selective and potent COX-1/2 inhibitor
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable