Principaux documents
SML3525
Sigma-Aldrich
V-9302
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-2-Amino-4-[bis[[2-[(3-methylphenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-butanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H38N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
538.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=CC(COC2=C(C=CC=C2)CN(CC3=CC=CC=C3OCC4=CC=CC(C)=C4)CC[C@@H](C(O)=O)N)=C1
InChI
1S/C34H38N2O4/c1-25-9-7-11-27(19-25)23-39-32-15-5-3-13-29(32)21-36(18-17-31(35)34(37)38)22-30-14-4-6-16-33(30)40-24-28-12-8-10-26(2)20-28/h3-16,19-20,31H,17-18,21-24,35H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m0/s1
Clé InChI
YGKNVAAMULVFNN-HKBQPEDESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Competitive antagonist of the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) with anti-tumor activity
V-9302 is a selective competitive antagonist of the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) with anti-tumor activity. V-9302 caused reduced cellular viability and increased cell death in a panel of cancer cell lines and reduced tumor cell growth in both HCT-116 and HT29 (Fig. 5f) xenograft models.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable