Principaux documents
SML3975
Ponesimod
new
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2Z,5Z)-5-[3-Chloro-4-[(2R)-2,3dihydroxypropoxy ]benzylidene ]-3-(2-methylphenyl)-2-(propylimino )-1,3-thiazolidin-4-one, (R)-5-[3-Chloro-4-(2,3-dihydroxy-propoxy)-benz[Z]ylidene]-2-([Z]-propylimino)-3-o-tolyl-thiazolidin-4-one, 5-[3-Chloro-4-((2R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-benz-(Z)-ylidene]-2-[(Z)-propylimino]-3-o-tolyl-thiazolidin-4-one, ACT 128800, ACT-128800, ACT128800
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25ClN2O4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
460.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
S1\C(=N/CCC)\N(C(=O)\C\1=C\c3cc(c(cc3)OC[C@H](O)CO)Cl)c2c(cccc2)C
InChI
1S/C23H25ClN2O4S/c1-3-10-25-23-26(19-7-5-4-6-15(19)2)22(29)21(31-23)12-16-8-9-20(18(24)11-16)30-14-17(28)13-27/h4-9,11-12,17,27-28H,3,10,13-14H2,1-2H3/b21-12-,25-23-/t17-/m1/s1
Clé InChI
LPAUOXUZGSBGDU-STDDISTJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor S1P1 agonist.
Ponesimod (ACT-128800) is an orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor agonist (human S1P1/2/3/4/5 EC50 = 5.7 nM/>10 µM/105 nM/1.108 µM/59.1 nM by 35S-GTPγ binding, 6.0 nM/>10 µM/2.068 µM/1.956 µM/142 nM by 33P-S1P binding). Ponesimod oral administration causes a significant decrease in peripheral lymphocyte counts in rats in vivo (by 65-75% 3h post 3 mg/kg).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable