Principaux documents
PHL86281
β-Crocetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid monomethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
342.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C(O)=O)\C)C)OC
InChI
1S/C21H26O4/c1-16(12-8-14-18(3)20(22)23)10-6-7-11-17(2)13-9-15-19(4)21(24)25-5/h6-15H,1-5H3,(H,22,23)/b7-6+,12-8+,13-9+,16-10+,17-11+,18-14+,19-15+
Clé InChI
DGGQUKOLHQXDLV-QTNXRKSWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This Substance belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable