PHR9303
(S)-Methyl-2-(2-chlorophenyl)-2-((2-(thiophen-2-yl)ethyl)amino)acetate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Clopidogrel EP Impurity F, Clopidogrel Thienylethyl Impurity
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Famille d'API
clopidogrel
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=CC=C1[C@@H](C(OC)=O)NCCC2=CC=CS2.Cl
InChI
1S/C15H16ClNO2S.ClH/c1-19-15(18)14(12-6-2-3-7-13(12)16)17-9-8-11-5-4-10-20-11;/h2-7,10,14,17H,8-9H2,1H3;1H/t14-;/m0./s1
Clé InChI
ZXANKCFSGFEBQW-UQKRIMTDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable