1224959
USP
Dolasetron mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dolasetron mesylate monohydrate, Dolasetron methanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
dolasetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.N21[C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC(C3)C(=O)C1)OC(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5.O
InChI
1S/C19H20N2O3.CH4O3S.H2O/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17;1-5(2,3)4;/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t11?,12-,13+,14+;;
Clé InChI
QTFFGPOXNNGTGZ-BHSFMSKKSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable