Merck
Standard per la Cannabis
Standard per la Cannabis
Una caratterizzazione accurata e affidabile della purezza e della potenza dei prodotti a base di Cannabis dipende dall’uso di standard di riferimento di qualità elevata. Questi standard pongono le fondamenta dei risultati analitici, dallo sviluppo e la convalida del metodo alla taratura degli strumenti, fino ai controlli della qualità giornalieri e le verifiche sull’idoneità del sistema.
Offriamo un portafoglio esauriente di standard analitici e materiali di riferimento certificati (CRM) che agevolano la distribuzione di prodotti a base di Cannabis sicuri ed efficaci a pazienti e consumatori. Dalla preparazione del campione ai solventi a elevata purezza, alle colonne, fino ai CRM, forniamo tutto ciò che serve per l’analisi e, in particolare, standard di terpeni, cannabinoidi, pesticidi, micotossine e metalli pesanti, oltre ai test della potenza della Cannabis e altro ancora.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Standard di cannabinoidi
Che si produca un infuso di CBD per i consumatori o che si coltivi Cannabis medicinale con rigorosi limiti di tolleranza per la potenza, è essenziale garantire un profilo accurato dei cannabinoidi. Cerilliant® offre una selezione di CRM di cannabinoidi all’avanguardia nel settore insieme alla garanzia del doppio accreditamento alle norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034. La selezione in costante crescita include fitocannabinoidi acidi e neutri, metaboliti, cannabinoidi sintetici e standard interni marcati con isotopi stabili.
Standard di terpeni
I terpeni sono i principali costituenti aromatici della resina e degli oli essenziali di Cannabis. Questi composti variano per tipo e concentrazione tra i diversi cultivar (ceppi). I terpeni possono modulare e modificare gli effetti terapeutici e psicoattivi dei cannabinoidi. Dunque, l'analisi dei terpeni è decisiva nell’identificazione del ceppo di Cannabis e della sua efficacia medica. Esamina la nostra ampia selezione di CRM per i terpeni comunemente analizzati, incluse comode miscele pronte per l’uso.
Standard di pesticidi
L’uso di pesticidi è sottoposto a rigorosi controlli nelle diverse parti del mondo in cui la produzione di Cannabis è legalizzata. Per conformarsi alle agenzie regolatorie e garantire la sicurezza e l’efficienza dei prodotti della Cannabis, è della massima importanza effettuare analisi accurate e costanti dei residui di pesticidi. Scegli dal nostro ampio assortimento di standard di pesticidi per i test sulla Cannabis e per analisi che soddisfino le tue esigenze applicative.
Standard di impurezze elementali
La Cannabis mostra una spiccata tendenza ad accumulare nei suoi tessuti metalli pesanti quali arsenico, cadmio, piombo e mercurio. Per questo a volte viene utilizzata come rimedio biologico in siti contaminati. Tuttavia, quando si coltiva Cannabis per il consumo umano, e soprattutto quando la si concentra in estratti e oli, è essenziale determinare con precisione la contaminazione da parte di metalli pesanti nelle materie prime e nei prodotti finiti.
Esamina la nostra esauriente linea di CRM TraceCERT® e Certipur® che include miscele mono o multicomponente, idonee per lo sviluppo di metodi ICP/AAS, la taratura e il controllo della qualità e che soddisfano tutti i requisiti impegnativi delle norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Solventi residui
Concentrati e miscele di Cannabis sono spesso estratti con solventi organici. Se rimane nel campione, il solvente può influire negativamente sulla qualità del prodotto, la sua potenza e la salute umana. Questi solventi sono difficili da individuare visivamente ed è bene ricorrere a tecniche cromatografiche quali la GC dello spazio di testa.
Con una gamma di miscele di CRM specifici per la Cannabis, insieme a standard farmaceutici secondari tracciabili alla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) progettati in riferimento al metodo <467> della USP, il laboratorio può organizzare su solide basi l’analisi dei solventi residui incorporando standard accurati e riproducibili.
Standard di tossine fungine
A causa delle specifiche caratteristiche morfologiche, le piante di Cannabis per uso medico sono più sensibili alla contaminazione fungina rispetto a quelle coltivate per uso non medico. La Cannabis infettata dai funghi può produrre metaboliti fungini secondari tossici, detti micotossine. Anche in piccole quantità, nell’ordine di ppb, queste tossine possono rappresentare una grave minaccia per i pazienti con problemi polmonari o immunodepressi.
Offriamo un ampio assortimento di standard analitici per le ricerche di routine nella Cannabis di tutte le micotossine regolamentate. Questa gamma include soluzioni standard mono o multicomponente, standard interni marcati con 13C, CRM e standard essiccati.
CRM per titolazioni Karl Fischer
La titolazione secondo Karl Fischer è la "metodica standard" per la determinazione del contenuto d’acqua. La linea Aquastar® di titolanti e CRM per titolazioni Karl Fischer offre un sistema di reagenti comodi e affidabili per determinare con accuratezza il contenuto d’acqua nei prodotti a base di Cannabis. I CRM Aquastar® sono utilizzati anche nelle verifiche periodiche nell’ambito dei controllo di qualità di routine, per garantire l’accuratezza e identificare proattivamente problemi della strumentazione.
Come tutti i nostri CRM, anche i CRM Aquastar® sono certificati in un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 e prodotti nell’ambito della norma ISO 17034.