주요 문서
108707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanone
97%
동의어(들):
Ethyl isopropyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
1698849
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39021212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methyl-3-pentanone may be used to study the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)