주요 문서
116173
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinol
99%
동의어(들):
2-Bromo-3-hydroxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
174.00
Beilstein:
109829
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
185-188 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
InChI key
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Bromo-3-pyridinol has been used in the preparation of 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. It has also been used in the total synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)