주요 문서
122327
Sigma-Aldrich
Quinoline N-oxide hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
5989589
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
52-55 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[O-][n+]1cccc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO.H2O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H;1H2
InChI key
CUSWDTBBCIXCRB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Quinoline N-oxide hydrate forms complexes with lanthanide chloride.
애플리케이션
Quinoline N-oxide hydrate was used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)