주요 문서
454850
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
97%
동의어(들):
4-Nitro-2-picoline N-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
155-159 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
Cc1cc(cc[n+]1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)