주요 문서
127698
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoic acid
95%, Contains 3- and 4-isomers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
Beilstein:
1910632
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
146-148 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Nitrobenzoic acid can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)