주요 문서
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-D-isoleucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
Beilstein:
5262192
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
InChI key
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)