주요 문서
153591
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
동의어(들):
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2NCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
Beilstein:
515312
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
solubility
organic solvents: soluble
작용기
amine
chloro
SMILES string
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)