주요 문서
158631
Sigma-Aldrich
4′-Chloroacetanilide
97%
동의어(들):
N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Acetic acid 4-chloroanilide, NSC 40563, NSC 444
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
169.61
Beilstein:
509638
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
176-178 °C (lit.)
작용기
amide
chloro
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4′-Chloroacetanilide is the main impurity present in acetaminophen and has been quantitated by new high-performance liquid chromatography method using a mixed-mode reversed-phase/cation exchange stationary phase.
애플리케이션
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2