주요 문서
194921
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide
99%
동의어(들):
1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CONHC6H3(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
150-151 °C (lit.)
작용기
amide
chloro
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) is nonsteroidal antinflammatory drug.
애플리케이션
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) was used in simultaneous determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)