About This Item
Linear Formula:
ClC6H4C4H6CN
CAS Number:
Molecular Weight:
191.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
InChI key
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.
애플리케이션
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.