주요 문서
196479
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
99%
동의어(들):
2-Phenylcinchoninic acid, Cinchophen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
249.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
214-215 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1g in 120ml(lit.)
chloroform: soluble 1g in 400ml(lit.)
diethyl ether: soluble 1g in 100ml(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
InChI key
YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid on reaction with 5-aryl-2,3-dihydro-2,3-furandiones yields β-aroylpyruvoyl hydrazide of 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)