주요 문서
197009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
≥98%
동의어(들):
5-Bromosalicyl alcohol, Bromosaligenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
203.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
mp
110-112 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.7% at 25 °C(lit.)
olive oil: soluble 4.8%(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: moderately soluble(lit.)
chloroform: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethyl acetate: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 7-bromo-2,3-diphenyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]benzoxazine
  • 6-bromo-2-octyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-oxide
  • 4-bromo-2-(5-iodo-1H-indol-3-ylmethyl)- phenol
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)