주요 문서
213373
Sigma-Aldrich
4-Pyrrolidinopyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
472443
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
InChI key
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Catalyst employed in polymerization reactions. Ligand in metal complexes.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)