분석
97%
양식
powder
mp
245-246 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable