주요 문서
226181
Sigma-Aldrich
Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
98%
동의어(들):
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, CMDMCS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2Si(CH3)2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
143.09
Beilstein:
1731933
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
density
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI key
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1